Learn More
Thermo Scientific™ Proteinasa K, solución lista para usar.
Código de producto. 15425899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mL
25mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425899 25mL 25 ml
15415899 5mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425899 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor J63710.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A stable and highly reactive serine protease; used for protein and nucleic acid isolation
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 39450-01-6
Color Transparente, sin color
Contenido y almacenamiento −30°− hasta 10 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 28,9 kd
Para utilizar con (aplicación) Una proteasa serina estable y altamente reactiva; utilizada para el aislamiento de proteínas y ácidos nucleicos
Tipo de producto Reactivo de extracción de ADN
Cantidad 25mL
Formulario Líquido; 28,9 kDa