Learn More
Invitrogen™ Proteinase K (50 μg/μL)
Descripción
La proteinasa K digiere proteínas como ribonucleasas que podrían interferir con la cuantificación del ARN mediante ensayos QuantiGene.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 °C a -30 °C). |
| Condiciones de envío | Azul hielo |
| Formulario | Líquido |
| Cantidad | 150 μl |
| Tipo de producto | Proteinase K |