Learn More
MedChemExpress Proteinase
Código de producto. 16482389
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482389 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16482389 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB2228
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
MedChemExpress Proteinase refers to the enzymes with proteolytic activity.
Especificaciones
Tipo de producto Biochemical Assay Reagents
CAS 9001-92-7
Solubilidad H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic) ∣ DMSO : 20 mg/mL (Need ultrasonic)
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Room temperature
Cantidad 1 g
Objetivo HBV