Learn More
Abnova™ Solución de tinción de proteínas
Código de producto. 16032368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
16032368 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 16032368 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor TM0008.500mL
La solución de tinción de proteínas tiñe las proteínas en gel de poliacrilamida después de la electroforesis en gel SDS (límite de detección ≥ 8 ng de proteína) con* CoomassieR-G250.
  • Todos los procesos, incluidos los procesos de lavado y desteñido, se pueden realizar en 1,5 horas.
  • Después de la tinción de gel (20 min), pueden verse las proteínas antes del desteñido.
  • Se permite la tinción y el desteñido durante
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis
Cantidad 500 ml
Requisitos de almacenamiento Almacenar a 4 °C