Learn More
Macherey-Nagel™ Ensayo de cuantificación de proteínas
Código de producto. 12779650
Cambiar vista
Click to view available options
ensayo:
50
250
Tamaño de la unidad:
250 reacciones
50 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. ensayo Tamaño de la unidad
12779650 250 250 reacciones
11922362 50 50 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12779650 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740967.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.64€
    109.20€ / 250 reacciones
    Ahorro 5.44€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Kit cómodo y fiable para la determinación de la concentración de proteínas.
NucleoSpin™ El miRNA es adecuado para el aislamiento paralelo de ARN pequeño, ARN grande y proteínas.
Selectividad superior: purifique su ARN fraccionado por tamaño
  • Aislamiento de ARN pequeños únicamente (18 a 200 bases)Aislamiento de ARN pequeños (18 a 200 bases) y grandes (> 200 bases) ARN en dos fraccionesAislamiento de ARN total (pequeño y grande en una fracción)
Aislamiento adicional de proteína total
  • Proteína desnaturalizada lista para usar para análisis en SDS-PAGE y Western blot.
Excelente recuperación de ARN, incluso sin fenol/cloroformo
  • Lisis con sal caotrópica Procedimiento basado en columna de centrifugación
Manejo cómodo: se proporciona equipo completo
  • Filtros NucleoSpin: homogeneización eficiente de muestras. Columnas de eliminación de proteínas NucleoSpin: máxima pureza de ARNrDNasa pequeña: digestión en columna altamente eficiente de ADN genómico a temperatura ambiente.
  • Tecnología de membrana de sílice
  • Formato: columnas MiniSpin
  • Tamaño de la muestra: < 10 7 células cultivadas, < 30 mg humano/tejido; <50 mg de tejido vegetal, < 150 μL de mezcla de reacción
  • Tamaño del fragmento, ARN pequeño: 18 a 200 bases
  • Tamaño del fragmento, ARN grande: > 200 bases
  • Rendimiento típico: 10 μg de ARN pequeño; 95 μg de ARN grande de 107 células HeLa
  • Capacidad de unión: 200 μg
  • Volumen de elución, μ30 L a 100 μL
  • Tiempo de preparación: <45 min (6 preparaciones de tejido humano/animal, ARN pequeño y grande); <35 min (6 preparaciones de tejido humano/animal, solo ARN pequeño)
  • ARN pequeño (18 a 200 bases)
  • ARN grande (> 200 bases)
  • ARN total (ARN pequeño y grande en una fracción), y aísle su fracción proteica total para purificación de ARN pequeño y grande y ARN total y aislamiento de la fracción proteica total.
Especificaciones
Concentración 10 a 20.000 ng/μl
Analitos detectables proteína
ensayo 250
Formato del kit de inmunoensayo Conjunto de tampón y reactivo
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Tipo de muestra proteína
Suficiente para 107
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ARN pequeño y grande y ARN total
Contenido del kit Sal caotrópica
Cantidad 1 unidad
Tiempo de prueba 40 min
Tiempo total del ensayo 40 min
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protein Quantification Assay
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid