Learn More
Applied Biosystems™ Kit de lisis de muestras de proteínas Quant, 25 ml
Código de producto. 11690139 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11690139 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 11690139 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4448536
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Kit de lisis de muestras de proteínas Quant, 25 ml
El kit de lisis de muestras de proteínas Quant contiene los reactivos necesarios para la preparación de lisados de células diana y de control para su uso con experimentos de ensayo de proteínas TaqMan™. Contiene una solución de lisis de un solo paso para la preparación de lisados celulares crudos a partir de células cultivadas. Los lisados son compatibles con el recuento celular, así como con las mediciones de total de proteínas Quant, como un ensayo de microBCA. El kit de lisis de muestras de proteínas Quant contiene una solución de detergente no iónico en tampón para la lisis suave de células cultivadas adherentes y no adherentes en condiciones no desnaturalizantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mL