Descripción
Diseñados para minimizar la unión de muestras y mejorar la recuperación, Eppendorf™ los tubos proteicos LoBind™ protegen tus proteínas valiosas durante el procesamiento. Con tecnología de vanguardia LoBind , asegura rendimientos óptimos para tus aplicaciones de Western bloting, espectrometría de masas y purificación de proteínas.
- Sin recubrimientos superficiales, incluyendo sustancias como silicona, plastificantes, biocidas o agentes desmoldantes para reducir el riesgo de interferencias de la muestra.
- La pureza limpia certificada por PCR por Lot garantiza la ausencia de ADN humano, DNasa, RNasa e inhibidores de PCR.
- Disponible en formatos de tubo, microplaca y placa de pozo profundo para facilitar el escalado de experimentos.
- Opciones de broche, tornillo y SnapTec™ tapa disponibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Incolora |
| Capacidad (métrico) | 1.5 mL |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 500 Pk. |
| Envase | 1 bolsa x 500 tubos |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Tipo de tapón | Tapón a presión |
| Mostrar más |