Learn More
Eppendorf™ Proteína LoBind Tubos cónicos con tapón de rosca
Código de producto. 30308637 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 240
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30308637 50 mL paquete de 240
30308639 15 mL paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30308637 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030122623
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos cónicos con tapón de rosca ofrecen una contención de muestras confiable y un almacenamiento sin fugas. Las variantes SafeCode mejoran la identificación de muestras, mientras que las opciones BioBased brindan una alternativa ecológica sin comprometer el rendimiento.
  • La variante BioBased (fabricada con material de origen biológico) ayuda a reducir la huella de carbono relacionada con los consumibles en el laboratorio.
  • Los tubos de base biológica tienen propiedades materiales y especificaciones técnicas idénticas a las de nuestros tubos no biológicos.
  • Garantiza un almacenamiento sin fugas y protege la integridad de la muestra.
  • Adecuado para una amplia gama de tareas de laboratorio, mejorando la flexibilidad.
  • Materiales de alta calidad para un rendimiento robusto y duradero.
  • Libre de plastificantes, biocidas o agentes desmoldantes.
  • Graduaciones claras y visibles para una rápida evaluación del volumen.
  • Facilita la recuperación óptima de muestras y una centrifugación eficiente.
  • Disponible en formatos de 15 mL, 25 mL y 50 mL.
  • La opción 2D Datamatrix (SafeCode) presenta una codificación de 2 niveles para una identificación segura de la muestra.
  • La función de corrección de errores ECC200 permite una lectura segura de códigos con hasta un 25 % de códigos dañados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Gris
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables Un solo uso
Material Polipropileno
Cantidad 240 (12 paquetes x 20 tubos)
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 115 mm
Declaraciones de limpieza PCR limpio (no estéril)
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cierre incluido Sí
Área de escritura Sí
Diámetro (métrico) 30 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo
RCF máx. 19,500 x g