missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Protein L Polyclonal Antibody, HRP

Código de producto. 11598311
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11598311 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11598311 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA172069

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken Polyclonal Antibody

PA1-72069 detects Protein L in bacteria samples. PA1-72069 has been successfully used in ELISA and western blot procedures. The PA1-72069 immunogen is from purified recombinant protein L. Store at -20°C long term.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Protein L
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado HRP
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% chloroacetamide
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Purified recombinant protein L.
Método de purificación Protein L
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgY
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.