Learn More
Protein kinase inhibitors 1, MedChemExpress
Descripción
Protein kinase inhibitors 1 is a novel inhibitor of HIPK2 with an IC50 of 74 nM and Kd of 9.5 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Protein kinase inhibitors 1 |
| CAS | 1365986-44-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H17N5O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| SMILES | O=C(NC/1=O)SC1=C\C2=CNC(C(C3=CC=C(N4CCNCC4)N=C3)=C2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 383.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.42 |
| Porcentaje de pureza | 99.0% |
| Mostrar más |