Learn More
Protein kinase inhibitors 1 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16495437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495437 50 mg 50 miligramos
16459306 100 mg 100 miligramos
16454106 25 mg 25 miligramos
16442648 5 mg 5 miligramos
16430449 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16495437 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00439A
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Protein kinase inhibitors 1 hydrochloride is a potent HIPK2 inhibitor, with IC50s of 136 and 74 nM for HIPK1 and HIPK2, and a Kd of 9.5 nM for HIPK2.
Protein kinase inhibitors 1 hydrochloride is a potent HIPK2 inhibitor, with IC50s of 136 and 74 nM for HIPK1 and HIPK2, and a Kd of 9.5 nM for HIPK2.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Protein kinase inhibitors 1 hydrochloride
CAS 2321337-71-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18ClN5O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 9.09 mg/mL (21.65 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (19.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC/1=O)SC1=C\C2=CNC(C(C3=CC=C(N4CCNCC4)N=C3)=C2)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 419.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.89
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.