Learn More
Inhibidor de la proteína quinasa
Código de producto. 15424239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424239 1 mg 1 miligramo
15414239 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61687.M^
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 97161-97-2 | C27H21N3O5, C27H21N3O5 | 467.48 g/mol
Inhibidor de la proteína quinasa A
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97161-97-2
Fórmula molecular C27H21N3O5
Sinónimo K252a
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibidor de la proteína quinasa A
Formula Weight (peso de la fórmula) 467,47
Formulario Polvo
RU– Solo para uso en investigación