Learn More
Invitrogen™ protein G, horseradish peroxidase conjugate
Descripción
The horseradish peroxidase (HRP) conjugate of protein G can be used to detect the Fc portion of various classes and subclasses of immunoglobulins from a variety of species. Protein G is a bacterial protein similar to protein A but with superior selectivity for mouse and human IgG.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Cantidad | 1 mg |
| Formulario | Polvo liofilizado |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de –5 a –30 °C). |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
- protein G, horseradish peroxidase conjugate
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: thimerosal