Learn More
Invitrogen™ Protein G, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Descripción
Alexa Fluor 488 protein G conjugate exhibits bright, green fluorescence (absorption/emission ∼495/519 nm). Protein G is a bacterial protein similar to protein A but with superior selectivity for mouse and human IgG.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Cantidad | 1 mg |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Formulario | Polvo liofilizado |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de –5 a –30 °C) y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |