Learn More
Applied Biosystems™ Protein Expression Sample Prep Kit
Código de producto. 10616165 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10616165 1000 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10616165 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4405443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.00€
    341.88€ / paquete de 1
    Ahorro 176.12€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Kit de preparación de muestras para expresión de proteínas
El kit de preparación de muestras para expresión de proteínas de Applied Biosystems™ contiene los reactivos necesarios para la preparación de lisados de células diana y de control para su uso con experimentos de ensayo de expresión de proteínas TaqMan™. El reactivo para lisis celular es una solución de detergente en tampón, que se combina con inhibidores de la proteasa y la fosfatasa suministrados por el usuario, y se utiliza para lisar células cultivadas adherentes o no adherentes en condiciones no desnaturalizantes. El tampón de resuspensión celular se utiliza para resuspender las células antes de añadir el reactivo de lisis y para diluir los lisados en preparación para el paso de unión del ensayo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tampón de lisis celular
Cantidad 1000 reacciones
Contenido y almacenamiento Contiene reactivo de lisis celular (2 x) (tubos de 3 x 1 ml) y tampón de resuspensión celular (frasco de 1 x 25 ml). Almacenar entre 2 y 8 °C
Línea de productos TaqMan