Learn More
Corning™ Microplacas de cristalización de proteínas
Código de producto. 11339464 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del pocillo:
V
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Forma del pocillo Tamaño de la unidad
11339464 V paquete de 50
1 options
Código de producto. 11339464 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3551
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Más hidrófilo para promover el centrado del cristal y reducir la absorción
  • Para la cristalización de proteínas sentadas-caídas de alto rendimiento
  • La baja absorción de agua de los polímeros evita la pérdida de volumen de la gota de proteína
  • Forma de pozo plano cónico
  • Superficie hidrofílica tratada
  • Material COC
  • No estéril
  • Números de depósito en relieve para facilitar la identificación
  • Sin tapa
  • Permite que los cristales de proteínas se vean fácilmente bajo la luz polarizada con mínima interferencia de fondo
  • Los pocillos de proteínas de alta claridad ofrecen una visualización óptima del cristal microscópico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tapa Sin tapa
Descripción Hecho de copolímero de olefina ciclica (COC), plano cónico
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Hidrófilo
Forma del pocillo V
Para utilizar con (aplicación) Cristalización de proteínas
Perfil Plano cónico
Cantidad 50/caja