Learn More
Invitrogen™ Protein A–FITC Conjugate
Código de producto. 10374543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10374543 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 10374543 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 101011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    169.65€ / 2 ml
    Ahorro 56.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Conjugado de proteína A–FITC
Protein A (from Staphylococcus aureus, Cowan I strain) is conjugated with fluorescein isothiocyanate (FITC) and is purified by molecular sieving to remove the unbound FITC and unconjugated Protein A. The product is in 10 mM phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% ovalbumin, 40% glycerol, and 0.1% sodium azide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Fluoresceína
Cantidad 2 mL
Formulario Solución
Subtipo de proteína Proteína A
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 y 8 °C
Condiciones de envío Hielo húmedo