Learn More
R&D Systems™ Protein A ELISA Kit
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 46.90 to 3000 pg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 3919448 |
| Cantidad | 1 Kit |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinónimo | Immunoglobulin G binding protein A, PROA, Protein-A, SPA, Staphylococcal protein A |