Learn More
Invitrogen™ Protein A, Alexa Fluor™ 647 conjugate
Código de producto. 10257192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10257192 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10257192 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P21462
 Artículo restringido
En stock
Proteína A, conjugado Alexa Fluor™ 647
Our Alexa Fluor™ 647 protein A conjugate binds to the Fc portion of various immunoglobulins from several different species. This exceptionally bright, far red-fluorescent probe (absorption/emission maxima ∼650/668 nm) can be used to visualize antibodies in a manner analogous to a labeled species-specific secondary antibody.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Alexa Fluor 647
Cantidad 1 mg
Línea de productos Alexa Fluor
Formulario Polvo liofilizado
Subtipo de proteína Proteína A
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de –5 a –30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente