Learn More
Invitrogen™ protein A, Alexa Fluor™ 546 conjugate
Description
Our Alexa Fluor 546 protein A conjugate binds to the Fc portion of various immunoglobulins from several different species. This exceptionally bright, orange-fluorescent probe (absorption/emission maxima ∼556/573 nm) can be used to visualize antibodies in a manner analogous to a labeled species-specific secondary antibody.
Specifications
Specifications
| Conjugado | Alexa Fluor 546 |
| Cantidad | 1 mg |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Formulario | Polvo liofilizado |
| Subtipo de proteína | Proteína A |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de –5 a –30 °C) y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |