Learn More
Invitrogen™ Protein A, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Descripción
Our Alexa Fluor 488 protein A conjugate binds to the Fc portion of various immunoglobulins from several different species. This exceptionally bright, green-fluorescent probe (absorption/emission maxima ∼495/519 nm) can be used to visualize antibodies in a manner analogous to a labeled species-specific secondary antibody.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Cantidad | 1 mg |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Formulario | Polvo liofilizado |
| Subtipo de proteína | Proteína A |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de –5 a –30 °C) y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |