Learn More
Labconco™ Estación de ventilación Protector XVS™
Código de producto. 17100681 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
36 in
Peso (imperial):
70 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) Peso (imperial) Tamaño de la unidad
17100681 36 in 70 lb cada uno
1 options
No apta para el uso de radioisótopos, ácidos perclóricos o digestión ácida.
Código de producto. 17100681 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 4863010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
No apta para el uso de radioisótopos, ácidos perclóricos o digestión ácida.
Requires
Conexión a un soplador remoto o a un extractor portátil FilterMate (10-304-31, -33, -35, -37); superficie de trabajo; base de apoyo
Para obtener una alternativa económica a las campanas extractoras grandes de altas prestaciones, elija una estación de ventilación Labconco Protector XVS™.
Estas compactas carcasas de trabajo ventiladas se pueden utilizar como campanas extractoras de uso ligero, estaciones de trabajo de aulas de ciencias, bahías de trabajo para limpieza de disolventes, estaciones de pesaje o para patología y citología. La carcasa de perfil bajo protege al usuario mediante la contención de polvo y vapores durante los procedimientos de baja exigencia de pesaje o generación de humos.
  • La lámina de aire de barrido Clean-Sweep™ barre la superficie de trabajo para obtener la máxima contención
  • La lámina de guillotina de contención superior sopla aire en la carcasa para enviar los contaminantes fuera del área del operador
  • El suministro de aire de dilución superior introduce el aire de la sala en la parte superior de la guillotina para diluir las concentraciones de la cámara superior
  • El deflector trasero con zonas de perforación favorece el flujo laminar horizontal
  • Las láminas de aire de entrada lateral permiten que el aire barra las superficies interiores
  • Los collarines de escape rectangulares de 5 ×25,4 cm de la parte superior e inferior permiten la conexión a conductos de escape hacia el exterior o a un extractor portátil FilterMate™ (10-304-31, -33, -35, -37) para la eliminación filtrada de polvo, partículas o vapores
  • Guillotina de vidrio de seguridad templado de 6,4 mm
  • Modelo alto de 57,79 cm (22,75 pulg.) Guillotina con ángulo de 20° y bisagras con 20,3 cm de apertura; se balancea hacia arriba para lograr una apertura de 50,8 cm
  • Modelo alto de 57,79 cm (32 pulg.) Guillotina con ángulo de 14° y bisagras con 25,4 cm de apertura; se balancea hacia arriba para lograr una apertura de 74,3 cm
  • Espacio de trabajo interior de 58,4 cm de profundidad
  • Dos puertos de servicio para la conexión de tubos y cables eléctricos a los servicios
  • Marco de aluminio con recubrimiento de polvo seco blanco y gris glacial y deflector y cámara de admisión trasera de acero
  • Parte superior y laterales de vidrio de seguridad templado de 4,8 mm de grosor
Compliance
ASHRAE™ 110-95 (método de pruebas de rendimiento de campanas extractoras de laboratorio), SEFA 1-2002 (campanas extractoras de laboratorio), ANSI™ Z9.5-1993 (ventilación de laboratorio)
Garantía
Un año por defectos en materiales y mano de obra
Especificaciones
Altura (imperial) 22,75 in
Peso (imperial) 70 lb
Peso (métrico) 22,7 Kg
Fondo (imperial) 29 in
Anchura (imperial) 36 in
Fondo (métrico) 73,66 cm
Anchura (métrico) 91,44 cm
Tipo de producto Campana extractora
Material Aluminio con revestimiento de epoxi, acero
Certificaciones/conformidad ANSI Z9.5, ASHRAE 110, SEFA 1