Learn More
Labconco™ Cabinas de almacenamiento Protector™Solvent
Código de producto. 15932481 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Cierre automático, Doble
Cierre manual, Doble
N.º de puertas:
2
Anchura (imperial) exterior:
36 in
48 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo de puerta N.º de puertas Anchura (imperial) exterior Tamaño de la unidad
15932481 Cierre manual, Doble 2 48 in cada uno
13191154 Cierre automático, Doble 2 36 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15932481 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 9902000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Almacene y ventile con seguridad disolventes y otros líquidos inflamables con el armario de almacenamiento Protector™Solvent.
Almacene y ventile con seguridad disolventes y otros líquidos inflamables con el armario de almacenamiento Protector™Solvent.
  • Las puertas con llave son de cierre manual o de cierre/bloqueo automático con mecanismo de secuenciación
  • Las puertas de cierre automático se cierran automáticamente en caso de incendio cuando la temperatura alcanza los 74°C (165°F)
  • Estante interior de acero con revestimiento de polvo con cinco ajustes de altura
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) 76 cm
Descripción Blanco glaciar; revestimiento: Polietileno
Dimensiones (Pr x An x Al) 22 x 48 x 35.5 to 36.75 in.
Modelo de puerta Cierre manual, Doble
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de materiales inflamables
Altura exterior (métrico) Entre 90,17 y 93,3 cm
Incluye Dos conexiones de ventilación poco frecuentes con supresores de llama y tapones de cierre, 4 pies de nivelación, panel de relleno de 20,32 cm (8 pulg.), bandeja de revestimiento de PVC formada al vacío, estante de acero recubierto de epoxi
Capacidad portante Hasta 362,874 kg (800 libras)
N.º de puertas 2
N.º de estantes 1
Tipo de estante Epoxy-coated Steel
Peso (imperial) 260 lb
Peso (métrico) 118 kg
Anchura exterior (métrico) 121,92 cm
Color Light Gray
Fondo exterior (imperial) 29,9 in
Altura exterior (imperial) 35,5/36,75 pulg
Altura de la abertura (métrico) 62.23 cm.
Material Acero
Tipo de producto Armario de almacenamiento de disolventes
Anchura (imperial) exterior 48 in