Learn More
EKASTU Safety Capucha protectora 230
Código de producto. 10310591
Cambiar vista
Click to view available options
Capucha protectora 230
Código de producto.
10310591 Capucha protectora 230
1 options
Código de producto. 10310591 Proveedor EKASTU Safety N.º de proveedor 292082
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
EKASTU La capucha protectora 230 cubre completamente la cabeza, la cara y el cuello.
  • Material de vellón transpirable y a prueba de polvo.
  • Protector de ventana de gran tamaño fabricado en triacetato
  • Uso limitado
  • 10 piezas por paquete
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Capucha respiradora
Para utilizar con (equipo) Filtro de partículas, filtro de gases, filtro multitipo, filtro combinado, filtro combinado multitipo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21 x 26 x 3.5 cm
Peso (métrico) Aprox. 295 g