missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Gafas protectoras cero residuos Box™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17815895
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17815895 Pequeño cada uno
17895695 Medio cada uno
17845895 Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17815895 Proveedor Terracycle™ N.º de proveedor CS93SES
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recicle las gafas protectoras utilizando este sistema de caja de residuo cero. La caja Zero Waste incluye señalización, revestimiento incorporado, envío desde y hacia su ubicación y procesamiento de los materiales.

Utilice esta caja de residuos cero para reciclar:

  • Gafas de natación, bronceadoras y de seguridad.

Unidades aproximadas de residuos aceptadas:

  • Pequeño: 200 unidades
  • Mediano: 510 unidades
  • Grande: 1000 unidades

No enviar:

  • Botellas de protector solar
  • Otros equipos de protección
  • Residuos médicos
    • Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y desechos que se originan en centros de atención médica, hospitales, atención domiciliaria, consultorios médicos, consultorios dentales, bancos de sangre, clínicas veterinarias, laboratorios de investigación, etc.
  • Residuos peligrosos (cortantes, inflamables, reactivos, corrosivos, inflamables, tóxicos, infecciosos o patógenos) que representan un peligro para el medio ambiente o para las personas.
  • Baterías, botes presurizados, vidrios rotos y desechos médicos

Especificaciones

Capacidad (métrico) 7 kg
Capacidad (imperial) 15 lb.
Color Beige, Verde, Rojo, Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 46 cm
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Cartón, Plástico
Tipo de producto Caja de reciclaje
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.