Descripción
- Usar 3M™ Mono de protección 4530 para protección contra suciedad, salpicaduras y polvos tóxicos, incluidas partículas nucleares.
- Cumple con una variedad de estándares para ropa de protección química, incluyendo EN 1149 Protección antiestática, EN 1073-2 Resistencia a partículas nucleares, EN ISO 13688, Salpicaduras de Líquido Tipo 6 EN 13034 y Polvo Tipo 5 EN ISO 13982-1.
- Puedes identificarlo fácilmente con el triángulo blanco en el traje azul que está hecho del mismo SMMS de 54 g/m² que el resto.
- Este mono incluye un tratamiento especializado únicamente del material (no de los componentes) que ofrece resistencia a la propagación de la llama cumpliendo con ISO 14116 Índice 1.
- Esto significa que el mono desechable se puede usar con una prenda con índice FR 2/3 para ofrecer un mejor rendimiento frente a salpicaduras de productos químicos y polvos peligrosos y prolongar la vida útil de la prenda reutilizable al minimizar la necesidad de lavarla.
- El 3M™ El mono protector 4530 es suave y transpirable, pero a la vez robusto y resistente, con un peso de 54 g/m².
- Está hecho con SMMS, que es una capa de spunbond en el interior y el exterior y 2 capas de material meltblown en el medio.
- El Spunbond actúa como una resistencia suave y protección contra salpicaduras, mientras que las capas Meltblown proporcionan una intrincada red multicapa de microfibras que filtran las partículas secas.
- Suave, transpirable y muy liviano, el material no tejido permite una liberación más fácil del calor y la humedad del cuerpo, brindando un uso cómodo y prolongado para una mayor productividad en el lugar de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS, polipropileno |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |