Descripción
- Campana protectora fuerte y transparente para protegerle de las implosiones
- Proporciona un acceso fácil e inmediato al matraz y al baño
- Intervalo de aplicación de hasta 130 °C
Información de órdenes
dimType
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Policarbonato |
| Tipo | Cubierta protectora |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tensión | 115/230 VCA |