Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cóctel IV inhibidor de proteasa, células vegetales
Código de producto. 15436469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436469 1 ml 1 ml
1 options
Código de producto. 15436469 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64576.XF
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Cóctel inhibidor de proteasa
Contenido y almacenamiento De -30 °C a -10 °C
Formulario Líquido
Cantidad 1 ml