Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cóctel IV inhibidor de proteasa
Código de producto. 15457079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidades
Tamaño de la unidad:
1 unidad
15457079 1 unidades 1 unidad
1 options
Código de producto. 15457079 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65789.LQ
Solicitar formato a granel o personalizado
Para usar con extractos de hongos y levaduras
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incoloros
Tipo de producto Cóctel inhibidor de proteasa
Contenido y almacenamiento De -30 °C a -10 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para usar con extractos de hongos y levaduras
Cantidad 1 unidades