Learn More
MedChemExpress Protease-Activated Receptor-2, amide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.48% |
| CAS | 190383-13-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 614.78 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 33.33 mg/mL (54.21 mM∣Need ultrasonic) |