Learn More
Tocris Bioscience™ proTAME
Código de producto. 30279898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30279898 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30279898 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7734/1
Cell-permeable APC/C inhibitor
ProTAME is a cell-permeable APC/C (anaphase-promoting complex/cyclosome) inhibitor. It is converted to TAME (Tosyl-L-Arginine Methyl Ester) by intracellular esterases. It induces cell cycle arrest in metaphase followed by cell death.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2S)-2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-9,13-dioxo-14-phenyl-7-[[[[(2-phenylacetyl)oxy]methoxy]carbonyl]amino]-10,12-dioxa-6,8-diazatetradec-6-enoate
CAS 1362911-19-0
Cantidad 1 mg
Objetivo APC
Fórmula molecular C34H38N4O12S
Pureza 90%