Learn More
PROTAC Sirt2 Degrader-1, MedChemExpress
Descripción
PROTAC Sirt2 Degrader-1 is a SirReal-based PROTAC, acts as a Sirt2 degrader, composed of a highly potent and isotype-selective Sirt2 inhibitor, a linker, and a bona fide Cereblon ligand for E3 ubiquitin ligase. PROTAC Sirt2 Degrader-1 shows an IC50 of 0.25 μM for Sirt2, with no effect on Sirt1/Sirt3 (IC50s>100 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PROTAC Sirt2 Degrader-1 |
| CAS | 2098487-75-1 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C40H40N10O8S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (117.24 mM) |
| SMILES | O=C(N(C(CCC1=O)C(N1)=O)C2=O)C(C2=CC=C3)=C3OCC(NCCCCN4C=C(COC5=CC(CC6=CN=C(NC(CSC7=NC(C)=CC(C)=N7)=O)S6)=CC=C5)N=N4)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 852.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 852.94 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?