Learn More
PROTAC Sirt2 Degrader-1, MedChemExpress
Código de producto. 16453878
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453878 10 mg 10 miligramos
16406607 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16453878 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103636
MedChemExpress PROTAC Sirt2 Degrader-1 is a SirReal-based PROTAC, acts as a Sirt2 degrader, composed of a highly potent and isotype-selective Sirt2 inhibitor, a linker, and a bona fide Cereblon ligand for E3 ubiquitin ligase. PROTAC Sirt2 Degrader-1 shows an IC50 of 0.25 μM for Sirt2, with no effect on Sirt1/Sirt3 (IC50s>100 μM).
PROTAC Sirt2 Degrader-1 is a SirReal-based PROTAC, acts as a Sirt2 degrader, composed of a highly potent and isotype-selective Sirt2 inhibitor, a linker, and a bona fide Cereblon ligand for E3 ubiquitin ligase. PROTAC Sirt2 Degrader-1 shows an IC50 of 0.25 μM for Sirt2, with no effect on Sirt1/Sirt3 (IC50s>100 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PROTAC Sirt2 Degrader-1
CAS 2098487-75-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H40N10O8S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (117.24 mM)
SMILES O=C(N(C(CCC1=O)C(N1)=O)C2=O)C(C2=CC=C3)=C3OCC(NCCCCN4C=C(COC5=CC(CC6=CN=C(NC(CSC7=NC(C)=CC(C)=N7)=O)S6)=CC=C5)N=N4)=O
Peso molecular (g/mol) 852.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 852.94
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.