Learn More
Tocris Bioscience™ PROTAC™(H-PGDS)-8
Descripción
PROTAC™(H-PGDS)-8 is the negative control for PROTAC™(H-PGDS)-7 (Cat. No. 8004).PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-[4-[[4-[2,3-Dihydro-2-(1-methyl-2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]-1-piperazinyl]carbonyl]-1-piperidinyl]phenyl]-2-phenoxy-5-pyrimidinecarboxamide |
| CAS | 2761281-51-8 |
| Cantidad | 2 mg |
| Objetivo | Active Degrader Negative Controls |
| Fórmula molecular | C41H40N8O7 |
| Pureza | 98% |