Learn More
Tocris Bioscience™ PROTAC™(H-PGDS)-7
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30000409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30000409 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30000409 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8004/5
Potent hematopoietic prostaglandin D2 synthase Degrader (PROTAC™)
PROTAC™(H-PGDS)-7 is a potent Degrader of hematopoietic prostaglandin D2 synthase (H-PGDS; DC50 = 17pM after 24 hours). Comprises the H-PGDS inhibitor TFC-007 (Cat. No. 5108) directly linked to E3 ligase cereblon. Suppresses prostaglandin D2 production in vitro and in vivo. PROTAC™(H-PGDS)-8 negative control (Cat. No. 8005) also available.PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-[4-[[4-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]-1-piperazinyl]carbonyl]-1-piperidinyl]phenyl]-2-phenoxy-5-pyrimidinecarboxamide
CAS 2761281-50-7
Cantidad 5 mg
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C40H38N8O7
Pureza 98%