Learn More
PROTAC ERRα ligand 1, MedChemExpress
Código de producto. 16449306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16449306 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449306 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00425
MedChemExpress PROTAC ERRα ligand 1 is an estrogen-related receptor α (ERRα) antagonist with IC50s of 0.04 and 2.8 μM for ERRα and ERRγ, respectively.
PROTAC ERRα ligand 1 is an estrogen-related receptor α (ERRα) antagonist with IC50s of 0.04 and 2.8 μM for ERRα and ERRγ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PROTAC ERRα ligand 1
CAS 1264754-13-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H11F3N2O4S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (237.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C(OC2=CC=C(/C=C(SC(N3)=O)/C3=O)C=C2OC)C(C(F)(F)F)=C1
Peso molecular (g/mol) 420.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.36
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death