Learn More
PROTAC ERα Degrader-1, MedChemExpress
Descripción
PROTAC ERα Degrader-1 comprises an ubiquitin E3 ligase binding group, a linker and a protein binding group. PROTAC ERα Degrader-1 extracts from patent WO2017201449A1, compound P1. PROTAC ERα Degrader-1 is an estrogen receptor-alpha (ERα) degrader.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PROTAC ERα Degrader-1 |
| CAS | 2417369-94-7 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C66H69N7O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 200 mg/mL (178.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCN(C)C(COCCOCCNC(C3=CC=C(C(N4[C@@H](C)[C@H](NC([C@H](C)NC)=O)C(N(CC5=C(OC)C=CC6=C5C=CC=C6)C7=C4C=C(C#N)C=C7)=O)=O)C=C3)=O)=O)C=C2)=C(C8=CC=CC=C8)\CC)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 1120.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1120.29 |
| Mostrar más |