Learn More
PROTAC CDK9 Degrader-1, MedChemExpress
Código de producto. 16432886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16432886 25 mg 25 miligramos
16423878 10 mg 10 miligramos
16476597 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16432886
Marca: Medchem Express HY103628
MedChemExpress PROTAC CDK9 Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and CDK as a selective CDK9 degrader.
PROTAC CDK9 Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and CDK as a selective CDK9 degrader.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PROTAC CDK9 Degrader-1
CAS 2118356-96-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H35N5O7
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 104 mg/mL (169.47 mM)
SMILES O=C(CC1=CC=C(OCCCCCOC2=CC=CC(C(N3C4C(NC(CC4)=O)=O)=O)=C2C3=O)C=C1)NC5=CC(C6CCC6)=NN5
Peso molecular (g/mol) 613.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.66
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease