Learn More
PROTAC BRD9 Degrader-1, MedChemExpress
Descripción
PROTAC BRD9 Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD9 (IC50=13.5 nM), which can be used as a selective probe useful for the study of BAF complex biology.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PROTAC BRD9 Degrader-1 |
| CAS | 2097971-01-0 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H45N7O12S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 150 mg/mL (165.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(C=C(C(NC(CC2)CCS2(=O)=O)=N)S3)=C3C(C4=CC(OC)=C(OCC(NCCCCNC(COC5=C(C(N6C(CCC7=O)C(N7)=O)=O)C(C6=O)=CC=C5)=O)=O)C=C4)=CN1C |
| Peso molecular (g/mol) | 903.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 903.98 |
| Mostrar más |