Learn More
PROTAC BET degrader-2, MedChemExpress
Descripción
PROTAC BET degrader-2 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET with an IC50 value of 9.6 nM in cell growth inhibition in the RS4
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PROTAC BET degrader-2 |
| CAS | 2093388-33-9 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C41H42N10O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (64.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)NCCCC7=CC=CC8=C7CN(C(CC9)C(NC9=O)=O)C8=O |
| Peso molecular (g/mol) | 770.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 770.84 |
| Mostrar más |