Learn More
PROTAC BET-binding moiety 2, MedChemExpress
Código de producto. 16480518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480518 5 mg 5 miligramos
16428058 10 mg 10 miligramos
16403977 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY43723
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
MedChemExpress PROTAC BET-binding moiety 2 is an inhibitor of BET bromodomain.
PROTAC BET-binding moiety 2 is an inhibitor of BET bromodomain.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PROTAC BET-binding moiety 2
CAS 916493-82-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17ClN4O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 42.86 mg/mL (96.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(C(O)=O)SC2=C1C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=N[C@@H](CC(OC)=O)C4=NN=C(C)N24
Peso molecular (g/mol) 444.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.89
Porcentaje de pureza 98.85%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death