Learn More
PROTAC BET-binding moiety 1, MedChemExpress
Descripción
PROTAC BET-binding moiety 1 is a key intermediate for the synthesis of high-affinity BET inhibitors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PROTAC BET-binding moiety 1 |
| CAS | 2093387-77-8 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H25N7O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (102.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)O |
| Peso molecular (g/mol) | 487.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 487.51 |
| Mostrar más |