Learn More
Thermo Scientific™ Columna HPLC de fase revertida de fenilo (Ph) ProSwift™, monolítica, 1 mm x 50 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Realice separaciones de proteínas de alta resolución con las columnas de LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-10R. Estas columnas monolíticas de fase reversa proporcionan una extraordinaria capacidad de resolución de medios analíticos no porosos junto con separaciones más rápidas a temperatura elevada. Las columnas monolíticas de polímero ProSwift alcanzan una larga vida útil de la columna y proporcionan reproducibilidad incluso después de cientos de ciclos.
Cada monolito es una única varilla de polímeros cilíndrica que contiene una red continua e interconectada de canales de flujo con un tamaño de poro determinado.
Canales de alta resolución pequeños (R) (baja permeabilidad)
Estos canales y las superficies no porosas del monolito proporcionan una rápida transferencia de masa para lograr separaciones de proteínas rápidas de alta resolución. La mayor área de la superficie de la morfología monolítica da lugar a separaciones de alta resolución.
Ventajas de la alta resolución a altas temperaturas
- Funcionamiento a alta temperatura para separaciones rápidas con una excelente resolución para aplicaciones LC-MS
- Extraordinaria reproducibilidad y resistencia
- Gran capacidad de carga
Separaciones de proteínas rápidas y sensibles
- Separaciones de proteínas de alta velocidad
- Alta sensibilidad para LC-MS
- Alta reproducibilidad de columna a columna
- Vida útil superior
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Fenil |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 1 mm |
| Caudal | 5 ml/min |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 2800 psi (190 bar) |
| Tamaño de partículas | Monolito |
| pH | De 1 a 14 |
| Disolventes | Disolventes orgánicos más comunes |
| Mostrar más |