Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fase reversa PDVB ProSwift™ RP-3U, monolito, 4,6 x 50 mm
Código de producto. 11391873
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11391873 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11391873 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 064298
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna analítica; Tamaño de poro: monolito; fase de columna: Fase reversa
Realice separaciones de proteínas de alto rendimiento a caudales excepcionalmente altos con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-3U. Estas columnas monolíticas de fase reversa proporcionan una extraordinaria capacidad de resolución para el análisis de biomoléculas grandes. Estas columnas funcionan a baja presión y son compatibles con sistemas de LC de baja presión. Las columnas monolíticas y poliméricas ProSwift presentan un prolongado ciclo de vida, reproducibilidad incluso tras cientos de ciclos y una amplia estabilidad de pH, lo que le confiere una gran capacidad de lavado exhaustivo (1M NaOH).
Cada monolito es una única varilla de polímeros cilíndrica que contiene una red continua e interconectada de canales de flujo con un tamaño de poro determinado.
Canal de gran tamaño (U) (ultrapermeabilidad)
Estos canales y las superficies no porosas del monolito proporcionan una rápida transferencia de masa para lograr separaciones de proteínas rápidas de alta resolución. La morfología del monolito genera una baja contrapresión operativa, lo que permite el uso de mayores velocidades lineales con una mínima pérdida de resolución.
Ventajas de alta resolución a velocidades de caudal excepcionalmente altas
  • Caudales operativos elevados disponibles para análisis rápidos
  • Alto rendimiento y productividad mejorada
  • Excelente estabilidad en un amplio intervalo de pH de 1 a 14
  • Extraordinaria reproducibilidad y resistencia
  • Contrapresión operativa baja para sistemas de baja presión
Separaciones de proteínas rápidas y sensibles
  • Separaciones de proteínas de alta velocidad
  • Alta reproducibilidad de columna a columna
  • Vida útil superior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Química de columna Fenil
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Caudal 20 mL/min
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 2800 psi (190 bar)
Tamaño de partículas Monolito
pH De 1 a 14
Tamaño de poro Monolito
Cantidad Unitary
Disolventes Disolventes orgánicos más comunes
Temperatura 70°C
Fase estacionaria PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
Línea de productos Monolito
Material de embalaje Polímero monolito
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.