Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC monolíticas capilares ProSwift™ RP-4H, fase reversa, longitud de 100mm, diámetro interior de 0,5mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Realice separaciones de proteínas a caudales excepcionalmente altos con las columnas para LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP. Estas columnas monolíticas de fase reversa proporcionan una extraordinaria capacidad de resolución de medios analíticos no porosos junto con separaciones y análisis más rápidos que otras columnas basadas en gránulos. Las columnas monolíticas y poliméricas ProSwift presentan un prolongado ciclo de vida, reproducibilidad incluso tras cientos de ciclos y una amplia estabilidad de pH, lo que le confiere una gran capacidad de lavado exhaustivo (1M NaOH).
Cada monolito es una única varilla de polímeros cilíndrica que contiene una red continua e interconectada de canales de flujo con un tamaño de poro determinado. Los largos canales y las superficies no porosas del monolito proporcionan una rápida transferencia de masa para lograr separaciones de proteínas rápidas de alta resolución. La morfología del monolito genera una baja contrapresión operativa, lo que permite el uso de mayores velocidades lineales con una mínima pérdida de resolución.
Ventajas de alta resolución a velocidades de caudal excepcionalmente altas
- Los caudales operativos más altos disponibles
- Alto rendimiento y productividad mejorada
- Excelente estabilidad en un amplio intervalo de pH de 1 a 14
- Extraordinaria reproducibilidad y resistencia
- Gran capacidad de carga
- Separaciones de proteínas de alta velocidad
- Alta sensibilidad para LC-MS
- Alta reproducibilidad de columna a columna
- Amplia variedad de diámetros internos y longitudes de columna disponible
- Vida útil superior
- Use accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™
- Hay disponibles precolumnas para preconcentrar y desalinizar muestras.
- También puede utilizar columnas de separación Thermo Scientific™ PepSwift™ para preconcentrar y desalinizar muestras compuestas por péptidos y proteínas sin afectar negativamente al rendimiento cromatográfico o a la recuperación de compuestos.
- Cambie la selectividad de la separación o mejore la eficacia de la retención al emplear varios agentes de emparejamiento de iones en el disolvente de carga y/o en fases móviles.
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Fenil |
| Formato de columna | Columna capilar |
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Caudal | De 12 a 80 µl/min |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 2000 psi (140 bar) |
| Tamaño de partículas | Monolito |
| pH | De 1 a 10 |
| Disolventes | Disolventes orgánicos más comunes |
| Mostrar más |