Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de purificación de glicoconjugados y glicanos de unión de concanavalina A ProSwift™ ConA-1S, monolítica, 5 mm x 50 mm
Código de producto. 11322043
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11322043 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11322043 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 074148
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: Monolito; fase de columna: Separación por afinidad
Seleccione la columna para LC Thermo Scientific™ ProSwift™ ConA-1S para lograr un enriquecimiento y una purificación rápidos y altamente eficaces de glicoconjugados y glicanos de unión de concanavalina A. Gracias a la gran capacidad y densidad de ligandos de esta columna monolítica, es posible conseguir un enriquecimiento muy eficaz de muestras y purificar hasta 2 mg de glicoproteínas. La elevada eficacia de pico produce picos estrechos y agudos que generan bajos volúmenes de elución de productos altamente concentrados. La columna para LC ProSwift ConA-1S, diseñada para sistemas de HPLC, ofrece muchas ventajas en comparación con los métodos estándar manuales.
Excelente rendimiento en sistemas de HPLC:
  • Separaciones más rápidas, mejor enriquecimiento y mayor recuperación de muestras
  • Análisis que se pueden automatizar y gran capacidad de procesamiento
  • Análisis más precisos con supervisión en línea
  • Reutilizable para más de 100 purificaciones con una mínima pérdida de capacidad
  • Mantiene la especificidad y selectividad para glicoconjugados y glicanos de unión de concanavalina A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 5 mm
Caudal 2 ml/min
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 2000 psi (140 bar)
Tamaño de partículas Monolito
pH De 5 a 8
Tamaño de poro Monolito
Disolventes Hasta un 10 % de metanol
Temperatura 30 °C
Fase estacionaria Concanavalina A
Línea de productos Monolito
Material de embalaje Polímero monolito
Tipo de columna Purificación de glicanos y glicoconjugados de unión de concanavalina A
Fase Separación por afinidad
Tipo Columna de análisis