Learn More
Prosulfuron, TRC
Código de producto. 17963195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963195 100 mg 100 miligramos
17993595 1 g 1 g
17951815 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP838688100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94125-34-5
Fórmula molecular C15 H16 F3 N5 O4 S
Peso molecular (g/mol) 419.38
Sinónimo N-[[(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzenesulfonamide, CGA 152005, N-(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N'-[2-(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)benzenesulfonyl]urea, Peak, Peak 57WG, Pik, Prosulfuron
Nombre IUPAC 1-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)fenil]sulfonilurea
SMILES COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2CCC(F)(F)F)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prosulfuron
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16F3N5O4S/c1-9-19-12(22-14(20-9)27-2)21-13(24)23-28(25,26)11-6-4-3-5-10(11)7-8-15(16,17)18/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H2,19,20,21,22,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.0875