Learn More
Prostratina, TRC
Código de producto. 30412070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412070 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30412070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8388000.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prostratin
CAS 60857-08-1
Fórmula molecular C22 H30 O6
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30O6/c1-11-6-16-20(26,18(11)25)9-14(10-23)7-15-17-19(4,5)21(17,28-13(3)24)8-12(2)22(15,16)27/h6-7,12,15-17,23,26-27H,8-10H2,1-5H3/t12-,15+,16-,17-,20-,21+,22-/m1/s1
SMILES C[C@@H]1C[C@]2(OC(=O)C)[C@H]([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
Peso molecular (g/mol) 390.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.2042