Learn More
Thermo Scientific Chemicals Prostratina, +99 %
Código de producto. 15413649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413649 1 mg 1 miligramo
15403649 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413649 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60971.M^
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
12-Deoxyphorbol 13-acetate; activator of protein kinase C. A weak mouse ear irritant, but lethal at 1ug per mouse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60857-08-1
Fórmula molecular C22H30O6
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) 12-deoxiforbol 13-acetato; activador de la proteína quinasa C. Irritante leve del oído de ratón, pero letal a 1 μg por ratón
ensayo 99+%
Formula Weight (peso de la fórmula) 390,47
Punto de fusión De 216 a 219°
Solubilidad Soluble en DMSO a 30mg/ml
Formulario Polvo