Learn More
Prostanozol, TRC
Código de producto. 30409104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30409104 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30409104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83870010MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prostanozol
CAS 1186001-41-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C25 H38 N2 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo (5α,17β)-17-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazole, Prostanozol
Fórmula InChI InChI=1S/C25H38N2O2/c1-24-11-10-20-18(19(24)8-9-22(24)29-23-5-3-4-12-28-23)7-6-17-13-16-15-26-27-21(16)14-25(17,20)2/h15,17-20,22-23H,3-14H2,1-2H3,(H,26,27)/t17-,18-,19-,20-,22-,23?,24-,25-/m0/s1
SMILES C[C@]12Cc3n[nH]cc3C[C@@H]1CC[C@H]4[C@@H]5CC[C@H](OC6CCCCO6)[C@@]5(C)CC[C@H]24
Peso molecular (g/mol) 398.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.2933
Porcentaje de pureza >95