Learn More
Prostaglandina E2, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10033010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10033010 10 mg Frasco de vidrio 10 miligramos
1 options
Código de producto. 10033010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 233560100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prostaglandin E2
Nombre de nota 98%
CAS 363-24-6
Punto de fusión 66°C to 68°C
Color Amarillo a ámbar
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H32O5
Número MDL MFCD00077861
Cantidad 10 mg
Índice Merck 15, 7988
Condición de rotación específica −85.50 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Rotación específica -85.5
Sinónimo prostaglandin e2, dinoprostone, pge2, prostin e2, prepidil, cervidil, propess, minprositin e2, minprostin e2, dinoproston
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in basic media,soluble in methanol,abs. ethanol,ethyl acetate,soluble in chloroform
Clave InChI XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
SMILES CCCCCC(C=CC1C(CC(=O)C1CC=CCCCC(=O)O)O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-7-[(1R,2R,3R)-3-hidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxioct-1-enil]-5-oxociclopentil]hept-5-enoico
Peso molecular (g/mol) 352.47
PubChem CID 5280360
ChEBI CHEBI:15551
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso a 25 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Prostaglandin E2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.